Learn More
TOKU-E™ Mycophenolic Acid ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044035
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30044035 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30044035 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor M12110x1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Mycophenolic Acid ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution in a solution of β-cyclodextrin.
  • CAS Number: 24280-93-1
  • Molecular Formula: C17H20O6
  • Molecular Weight: 320.34 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Penicillium stoloniferum
  • Spectrum: Anisomycin is active against Gram-negative bacteria and protozoa. It has in vitro activity against dengue and Zika flaviviruses in cell culture
  • Mechanism of Action: Mycophenolic Acid blocks inosine monophosphate dehydrogenase in the guanosine monophosphate pathway and suppresses cytokine-induced nitric oxide production
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic Acid
CAS 24280-93-1
Cantidad 10 x 1 mL
Condiciones de envío Ice Pack
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Objetivo Iosine monophosphate dehydrogenase
Fórmula molecular C17H20O6
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.34 amu
Forma física Liquid
Color Colorless
Tipo de producto Antibiótico
Pureza >98%
Peso molecular 320.34 g/mol