Learn More
Ácido micofenólico Fenolic beta-D-glucoside, TRC
Código de producto. 30137429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137429 5 mg 5 miligramos
30003785 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137429 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8315305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55533-52-3
Fórmula molecular C23 H30 O11
Peso molecular (g/mol) 482.48
Sinónimo Mycophenolic Acid Phenolic -Ss-D-Glucoside
Nombre IUPAC (E)-6-[6-metaxi-7-metil-3-oxo-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxanoxan-2-il]oxi-1H-2-benzofurano-5-il]-5-metilhex-4-ácido enoico
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c1C\C(=C\CCC(=O)O)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic Acid Phenolic beta-D-Glucoside
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O11/c1-10(5-4-6-15(25)26)7-12-20(31-3)11(2)13-9-32-22(30)16(13)21(12)34-23-19(29)18(28)17(27)14(8-24)33-23/h5,14,17-19,23-24,27-29H,4,6-9H2,1-3H3,(H,25,26)/b10-5+/t14-,17-,18+,19-,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1788