Learn More
Ácido micofenólico, LoGiCal
Código de producto. 30460191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460191 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460191 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1001.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic acid
CAS 24280-93-1
Nombres de analitos o componentes Mycophenolic acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H20 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic Acid, Mycophenolate Mofetil Imp. F (EP), Mycophenolic Acid, Mycophenolate Mofetil Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O
Nombre IUPAC (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-il)-4-metil-4-ácido enoico
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 320.34
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320,126 g/mol