Learn More
Ácido micofenólico-d3, TRC
Código de producto. 17998419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17998419 1 mg 1 miligramo
17968249 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17998419 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8315021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185242-90-3
Fórmula molecular C17 2H3 H17 O6
Peso molecular (g/mol) 323.36
Sinónimo Mycophenolic Acid-(methoxy-D3)
Nombre IUPAC (E)-6-[4-hidroxi-7-metil-3-oxo-6-(trideuteriometoxi)-1H-2-benzofurano-5-il]-4-metilhex-4-ácido enoico
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic acid-D3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+/i3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.1448
Porcentaje de pureza >95%