Learn More
Mycophenolic acid-d3, MedChemExpress
Código de producto. 16400928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
16400928 5 mg 5 miligramos
16432169 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 16400928
Marca: Medchem Express HYB0421S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Mycophenolic acid D3 (Mycophenolate D3) is deuterium labeled Mycophenolic acid, which is an an immunosuppresant drug and has potent anti-proliferative activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic acid-d3
CAS 1185242-90-3
Notas de grado de pureza Research
Forma física Sólido
Fórmula molecular C17H17D3O6
Color Blanco
Sinónimo Mycophenolate-d3
SMILES O=C(OC1)C2=C1C(C)=C(OC([2H])([2H])[2H])C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2O
Peso molecular (g/mol) 323.36
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.36
Porcentaje de pureza 98.0%