Learn More
Éter carboxibutoxi-ácido micofenólico, TRC
Código de producto. 30136313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136313 100 mg 100 miligramos
30010739 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM831555100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931407-27-1
Fórmula molecular C22H28O8
Peso molecular (g/mol) 420.45
Sinónimo (4E)-6-[4-(4-Carboxybutoxy)-1,3-dihydro-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid, MPAC;
Nombre IUPAC (E)-6-(4-(4-carboxibutoxi)-6-metaxi-7-metil-3-oxo-1,3-dihidroisobenzofurano-5-il)-4-metilhex-4-ácido enoico
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)OCCCCC(=O)O)C/C=C(\C)/CCC(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic Acid Carboxybutoxy Ether
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O8/c1-13(8-10-18(25)26)7-9-15-20(28-3)14(2)16-12-30-22(27)19(16)21(15)29-11-5-4-6-17(23)24/h7H,4-6,8-12H2,1-3H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-7+
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.18
Porcentaje de pureza >95%