Learn More
Ácido micofenólico beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30006834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006834 1 mg 1 miligramo
30007823 2.5 mg 2.50 miligramo
30011090 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8315201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31528-44-6
Fórmula molecular C23 H28 O12
Peso molecular (g/mol) 496.46
Sinónimo Mycophenolic Acid β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[[5-[(E)-5-carboxi-3-metilpent-2-enilo]-6-metaxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofurano-4-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-carboxílico
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic acid-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O12/c1-9(5-7-13(24)25)4-6-11-18(32-3)10(2)12-8-33-22(31)14(12)19(11)34-23-17(28)15(26)16(27)20(35-23)21(29)30/h4,15-17,20,23,26-28H,5-8H2,1-3H3,(H,24,25)(H,29,30)/b9-4+/t15-,16-,17+,20-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.1581
Porcentaje de pureza >95%