Learn More
Ácido micofenólico Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30137623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137623 5 mg 5 miligramos
30137640 10 mg 10 miligramos
18003220 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137623 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8315255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99043-04-6
Fórmula molecular C23 H28 O12
Peso molecular (g/mol) 496.46
Sinónimo Mycophenolic Acid Acyl-B-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(E)-6-(4-hidroxi-6-metaxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofurano-5-il)-4-metilhex-4-enoil]oxioxano-2-carboxílico ácido
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic acid acyl-beta-D-glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O12/c1-9(4-6-11-15(25)14-12(8-33-22(14)31)10(2)19(11)32-3)5-7-13(24)34-23-18(28)16(26)17(27)20(35-23)21(29)30/h4,16-18,20,23,25-28H,5-8H2,1-3H3,(H,29,30)/b9-4+/t16-,17-,18+,20-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.1581
Porcentaje de pureza >95%