Learn More
Ácido micofenólico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15434399 10 g 10 g
15414399 1 g 1 g
15424399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15434399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61905.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24280-93-1 | C17H20O6 | 320.341 g/mol
It is used as a small molecule IMPDH inhibitor. mycophenolic Acid is used as an immunosuppressive agent with antiviral and antitumor effects. It potently inhibits inosine monophosphate dehydrogenase, thus inhibiting de novo GTP synthesis leading to decreased RNA and DNA synthesis. It also reversibly inhibits proliferation of T and B lymphocytes and antibody formation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como inhibidor de la IMPDH de molécula pequeña. El ácido micofenólico sirve como agente inmunosupresor con efectos antivirales y antitumorales. Inhibe de manera potente la inosina monofosfato deshidrogenasa y, de esta manera, inhibe la síntesis de novo de GTP que lleva a la disminución de la síntesis de ARN y ADN. También inhibe de forma reversible la proliferación de linfocitos T y B y la formación de anticuerpos.
Solubilidad
Soluble en metanol a 50 mg/ml
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: De 2 a 8 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24280-93-1
Fórmula molecular C17H20O6
Peso molecular (g/mol) 320.341
Número MDL MFCD00036814
Clave InChI HPNSFSBZBAHARI-RUDMXATFSA-N
Sinónimo mycophenolic acid, mycophenolate, melbex, myfortic, mycophenolsaeure, acido micofenolico, micofenolico acido, acide mycophenolique, acidum mycophenolicum, 6-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-phthalanyl-4-methyl-4-hexenoic acid
PubChem CID 446541
ChEBI CHEBI:168396
Nombre IUPAC (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-il)-4-metil-4-ácido enoico
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolic acid
Punto de fusión 139°C to 141°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Beilstein 1295848
Índice Merck 14,6327
Información de solubilidad Soluble in methanol at 50mg/ml
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.34
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo