Learn More
MedChemExpress Mycophenolic acid
Código de producto. 16458296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458296 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458296 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB0421100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
MedChemExpress Mycophenolic acid is a potent uncompetitive inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor with an EC50 of 0.24 μM. Mycophenolic acid demonstrates antiviral effects against a wide range of RNA viruses including influenza. Mycophenolic acid is an immunosuppressive agent. Antiangiogenic and antitumor effects.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 320.34 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 24280-93-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.36%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Mycophenolate
Objetivo Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Endogenous Metabolite∣Antibiotic