Learn More
MedChemExpress Mycophenolic acid
Código de producto. 16422169
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422169 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422169 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYB0421
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Mycophenolic acid is a potent uncompetitive inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) inhibitor with an EC50 of 0.24 μM. Mycophenolic acid demonstrates antiviral effects against a wide range of RNA viruses including influenza. Mycophenolic acid is an immunosuppressive agent. Antiangiogenic and antitumor effects.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 320.34 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
CAS 24280-93-1
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.36%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (312.17 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Mycophenolate
Objetivo Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Endogenous Metabolite∣Antibiotic
Cantidad 1 g