Learn More
Ácido micofenólico 13C17 25 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mycophenolic acid (13C17) |
| CAS | 1202866-92-9 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | 13C17 H20 O6 |
| Cantidad | 1.2 mL |
| Sinónimo | Mycophenolic acid 13C17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20O6/c1-9(5-7-13(18)19)4-6-11-15(20)14-12(8-23-17(14)21)10(2)16(11)22-3/h4,20H,5-8H2,1-3H3,(H,18,19)/b9-4+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1 |
| SMILES | [13CH3]O[13c]1[13c]([13CH3])[13c]2[13CH2]O[13C](=O)[13c]2[13c](O)[13c]1[13CH2]\[13CH]=[13C](/[13CH3])\[13CH2][13CH2][13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-6-(4-hidroxi-6-(1^{13}C)metoxi-7-(1^{13}C)metil-3-oxo-1H-isobenzofuran-5-il)-4-(1^{13}C)metil-(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})hex-4-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 337.212 |
| Mostrar más |