Learn More
Melford Ácido micofenólico
Código de producto. 30018547
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018547 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30018547 Proveedor Melford N.º de proveedor M930000.1
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Agente inmunosupresor.
Agente inmunosupresor. Suprime la producción de óxido nítrico inducida por ciclocina. Se utiliza para seleccionar células animales que expresan E. Gen de Coli. para la xantina guanina fosforribosil transferasa.
Especificaciones
CAS 24280-93-1
Fórmula molecular C17H20O6