Learn More
Micofenolato de Mofetil N-óxido (Impureza EP G), TRC
Código de producto. 30133157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133157 100 mg 100 miligramos
30012806 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133157 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM831470100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 224052-51-1
Fórmula molecular C23 H31 N O8
Peso molecular (g/mol) 449.49
Sinónimo 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-oxido-4-morpholinyl)ethyl ester, (4E)- (9CI), 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide, Mycophenolate Mofetil N-Oxide
Nombre IUPAC 2-(4-oxidomorfolina 4-ium-4-il)etil (E)-6-(4-hidroxi-6-metaxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofurano-5-il)-4-metilhex-4-enoato
SMILES COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCC[N+]3([O-])CCOCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31NO8/c1-15(5-7-19(25)31-13-10-24(28)8-11-30-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-32-23(20)27)16(2)22(17)29-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.205
Porcentaje de pureza >95%