Learn More
Micofenolato de mofetilo, Mikromol™
Descripción
Micofenolato de mofetilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mycophenolate Mofetil |
| CAS | 128794-94-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Mycophenolate Mofetil |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C23 H31 N O7 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Mycophenolate Mofetil |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+ |
| SMILES | COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCCN3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 2-morfolin-4-iletil (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metilhex-4-enoato |
| Mostrar más |