Learn More
Mycophenolate Mofetil, MedChemExpress
Beskrivelse
Mycophenolate mofetil (RS 61443) is the morpholinoethylester prodrug of Mycophenolic acid. Mycophenolate mofetil inhibits de novo purine synthesis via the inhibition of inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH). Mycophenolate mofetil shows selective lymphocyte antiproliferative effects involve both T and B cells, preventing antibody formation.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Mycophenolate Mofetil |
| CAS | 128794-94-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H31NO7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | RS 61443 TM-MMF |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (230.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCCN1CCOCC1)CC/C(C)=C/CC2=C(O)C3=C(COC3=O)C(C)=C2OC |
| Peso molecular (g/mol) | 433.49 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?