Learn More
Micofenolato Mofetil-d4, TRC
Código de producto. 30040945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040945 50 mg 50 miligramos
30040736 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30040945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM83145250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132748-21-0
Fórmula molecular C23 2H4 H27 N O7
Peso molecular (g/mol) 437.52
Sinónimo Mycophenolate mofetil-D4 (morpholinylethyl-1,1,2,2-D4), 4-Hexenoic acid, 6-(1,3-dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-, 2-(4-morpholinyl)ethyl-1,1,2,2-d4 ester, (4E)-, Mycophenolate mofetil-d4, (4E)-6-(1,3-Dihydro-4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl-1,1,2,2-d4 ester
Nombre IUPAC (1,1,2,2-tetradeuterio-2-morfolina 4-iletilil) (E)-6-(4-hidroxi-6-metaxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofurano-5-il)-4-metilhex-4-enoato
SMILES [2H]C([2H])(OC(=O)CC\C(=C\Cc1c(O)c2C(=O)OCc2c(C)c1OC)\C)C([2H])([2H])N3CCOCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolate mofetil-D4
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31NO7/c1-15(5-7-19(25)30-13-10-24-8-11-29-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-31-23(20)27)16(2)22(17)28-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+/i10D2,13D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.2352