Learn More
Micofenolato mofetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15599583 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15599583 25 g 25 g
15579583 1 g 1 g
15589583 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15599583 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459370250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    261.65€ / 25 g
    Ahorro 56.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 128794-94-5 | C23H31NO7 | 433.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 128794-94-5
Fórmula molecular C23H31NO7
Peso molecular (g/mol) 433.5
Clave InChI RTGDFNSFWBGLEC-SYZQJQIISA-N
Sinónimo mycophenolate mofetil, cellcept, munoloc, myfenax, mycophenolic acid morpholinoethyl ester, tm-mmf, mycophenylate mofetil, mycophenolatemofetil, cellcept tn, unii-9242ecw6r0
PubChem CID 5281078
ChEBI CHEBI:8764
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-iletil (E)-6-(4-hidroxi-6-metoxi-7-metil-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-metilhex-4-enoato
SMILES CC1=C(C(=C(C2=C1COC2=O)O)CC=C(C)CCC(=O)OCCN3CCOCC3)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolate mofetil
Punto de fusión 95.0°C to 96.0°C
Residuos de ignición 0.1% max
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.5
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mycophenolate mofetil
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.