Learn More
R&D Systems™ Mycophenolate mofetil
Código de producto. 18073922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18073922 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18073922 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4102/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.27€
    115.50€ / 50 miligramos
    Ahorro 12.77€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Inosine monophosphate dehydrogenase inhibitor
Immunosuppressant prodrug of mycophenolic acid (MPA) (Cat. No. 1505). Hydrolyzed by esterases to release MPA (a reversible inhibitor of inosine monophosphate dehydrogenase). Used to prevent organ rejection after transplantation. Displays inhibitory activity of lymphocyte functions. Inhibits type 1 collagen expression, enhances MMP-1 expression, and reduces α-smooth muscle actin gene expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mycophenolate mofetil
CAS 128794-94-5
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C23H31NO7
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.49
Pureza >99%
Peso molecular 433.501