missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Mycobacterium tuberculosis MPT64 Polyclonal Antibody for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Mycobacterium tuberculosis MPT64 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 2.6 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4 |
| génica | mpt64 |
| N.º de referencia del gen | P9WIN9 |
| Símbolos de los genes | mpt64 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
