Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de antígenos de mycobacterium tuberculosis
Descripción
- Contenido de la micromatriz: 13 antígenos seleccionados de mycobacterium tuberculosis: proteína asociada con la secreción de ESX-1, espB, antígeno 85-A, fbpA, proteína similar a ESAT-6, esxB, proteína secretada rica en alanina y prolina, apa, lipoproteína, lprG, alfa-cristalina, hspX, proteína de unión de fosfato, pstS1, proteína asociada con la secreción de ESX-1, espA, proteína asociada con la secreción de ESX-1, espE, proteína inmunogénica, mpt64, enoil-CoA hidratasa, echA3, probable cutinasa, cfp21, lipoproteína de superficie celular, mpt83
- Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
- Número de péptidos: 3751 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Especificaciones
| Recubrimiento | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Descripción | 1 copia de matriz por micromatriz |
| Cantidad | 1 portaobjetos |
| Método de fijación | Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015. |
| Color | Transparente |
| Estado normativo | RUO |
| Código de barras | Código de barras individual para cada micromatriz |
| Material | Vidrio microscópico |
| Mostrar más |