Learn More
Lonza™ Juego de detección de micoplasma Mycoalert™
Código de producto. 10255393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10255393 100 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 10255393 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor LT07318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1990.00€
    1611.82€ / 1 sets
    Ahorro 378.18€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Detecta micoplasma en cultivo.El juego de detección de micoplasmas de Mycoalert™ es una prueba bioquímica selectiva que aprovecha la actividad de las enzimas micoplasmas que se encuentran en los seis principales contaminantes del cultivo celular de micoplasmas y en la gran mayoría de las 180 especies de micoplasmas, pero que no están presentes en las células eucariotas.
Rápido y cómodo &
  • Simplemente añada dos reactivos al sobrenadante de cultivo
  • Realice dos lecturas de luminiscencia
  • Resultados en < 20 minutos
  • Fácil interpretación de los resultados
Universal
  • Detecta todas las contaminaciones mollicutes comunes (Micoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma y Spiroplasma; excepto Ureaplasma)
  • Interferencia insignificante con los componentes de los medios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Mycoalert reactivo: 1 x 10 ml, Mycoalert tampón de ensayo: 1 x 20 ml, Mycoalert sustrato: 1 x 10 ml
2 a 8 °C
Tipo de célula Células de mamíferos
Tipo de producto Detección de micoplasma
Cantidad 100 pruebas