Learn More
Lonza™ MycoAlert™ Kit de detección de micoplasma (10 pruebas)
Código de producto. 11690251
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 600 μL de reactivo MycoAlert, 2 x 600 μL de sustrato MycoAlert, 1 x 10 mL de tampón de ensayo MycoAlert
Tamaño de la unidad:
10 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11690251 2 x 600 μL de reactivo MycoAlert, 2 x 600 μL de sustrato MycoAlert, 1 x 10 mL de tampón de ensayo MycoAlert 10 tests
1 options
Código de producto. 11690251 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor LT07118
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Prueba bioquímica selectiva que explota la actividad de las enzimas micoplasmáticas que se encuentran en los seis principales contaminantes de cultivos de células de micoplasma y en la gran mayoría de las 180 especies de micoplasma, pero que no están presentes en las células eucariotas.
  • Cómodo y rápido.
  • Simplemente agregue dos reactivos al sobrenadante del cultivo.
  • Realice dos lecturas de luminiscencia.
  • Resultados en menos de 20 min.
  • Fácil interpretación de los resultados.
  • Detecta todas las contaminaciones mollicutes comunes (Micoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma y Spiroplasma; excepto Ureaplasma).
  • Interferencia insignificante con los componentes del medio.
  • Prueba bioquímica selectiva que explota la actividad de las enzimas micoplasmáticas que se encuentran en los seis principales contaminantes de cultivos de células de micoplasma y en la gran mayoría de las 180 especies de micoplasma, pero que no están presentes en las células eucariotas.
  • Los micoplasmas viables en una muestra de prueba (sobrenadante celular) se lisan y las enzimas reaccionan con el MycoAlert™ Sustrato, que cataliza la conversión de ADP a ATP .
  • El ATP Luego se transfiere en una señal luminosa a través de la enzima luciferasa en el MycoAlert™ Reactivo.
  • Midiendo el nivel de ATP en una muestra tanto antes (léase A) como después de la adición de la MycoAlert™ Sustrato (leer B), se puede obtener una relación que es indicativa de la presencia o ausencia de micoplasma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Amarillo claro
Contenido y almacenamiento Reactivo MycoAlert (liofilizado), sustrato MycoAlert (liofilizado), tampón de ensayo MycoAlert
Para utilizar con (aplicación) Detección de micoplasma
Cantidad 2 x 600 μL de reactivo MycoAlert, 2 x 600 μL de sustrato MycoAlert, 1 x 10 mL de tampón de ensayo MycoAlert