Learn More
MP BIOMEDICALS Kit de prueba rápida de micoplasma Myco-Visible
Código de producto. 30928581 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
24 pruebas
5 pruebas
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30928581 5 pruebas
30928578 24 pruebas
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30928581 Proveedor MP BIOMEDICALS N.º de proveedor 09305090S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    107.10€ / 1 sets
    Ahorro 21.90€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Detección rápida y sencilla de micoplasmas para el monitoreo rutinario de cultivos celulares; amplia cobertura de especies y flujo de trabajo simple, sin equipo.
  • Detecta la contaminación por micoplasma con una sensibilidad tan baja como 10 UFC/mL o 10 fg de ADN genómico
  • Eficaz contra una amplia gama de especies de micoplasmas, incluidas las comunes como Mycoplasma orale y Mycoplasma hyorhinis, así como especies menos comunes.
  • Aborda los desafíos de contaminación generalizada que pueden provocar pérdidas industriales significativas.
  • Resistente a los antibióticos que atacan la formación de la pared celular, como la penicilina.
  • La falta de pared celular permite el paso a través de 0,2 μfiltros m
  • Prevalencia en cultivos celulares reportada entre 25% y 80%.
  • Las principales fuentes de contaminación incluyen huéspedes humanos, porcinos y bovinos.
  • Detecta múltiples especies, incluidas Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma arginine, Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma orale, Mycoplasma salivarium y Mycoplasma pneumoniae.
  • Ensayo altamente sensible, específico y rápido dirigido a regiones conservadas del genoma de Mollicutes
  • Sin reactividad cruzada con ADN bacteriano, fúngico o de mamíferos.
  • Fácil de realizar sin necesidad de conocimientos técnicos especiales ni equipos de laboratorio.
  • Resultados positivos visualizados en un dispositivo de prueba inmunocromatográfica en menos de 5 minutos después de la carga
  • Las notas de aplicación destacan el uso para la detección simple, sensible y rápida de micoplasma en cultivos celulares.
  • Las aplicaciones clave incluyen la detección de micoplasmas y la investigación en cultivos celulares.
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Detección de micoplasma
Esterilidad No estéril
Cantidad 5 pruebas