Descripción
- El kit de detección de PCR de micoplasma Myco-Visible proporciona un método altamente sensible y específico para detectar la contaminación por micoplasma en cultivos celulares.
- Capaz de identificar una amplia gama de especies de micoplasmas como
- Mycoplasma orale
- Mycoplasma hyorhinis.
- El kit ofrece resultados en tan sólo 3 horas. Con un límite de detección de 10 UFC/mL, garantiza una identificación fiable de la contaminación a nivel genético.
- El kit incluye:
- un control interno para diferenciar los resultados válidos de la inhibición de la PCR
- un control positivo para verificación.
- Cumpliendo con EP 2.6.7 y JP 17, esta solución basada en PCR ofrece un procesamiento más rápido y eficiente.
- Alternativa a los métodos de cultivo tradicionales para la prueba de micoplasma.
Especificaciones
Especificaciones
| Método de PCR | PCR estándar |
| Velocidad de reacción | 120 min |
| Nº de pruebas | 20 pruebas |
| Tipo de producto | Detección de micoplasma |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección de micoplasma |