Learn More
MP Biomedicals™ Juego de detección por PCR de micoplasma Myco-Sniff-Valid™
Código de producto. 16359865 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
48 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16359865 48 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 16359865 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 093050301
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Validado para detección sensible, específica y rápida de micoplasma.
  • Muy sensible: El límite de detección es tan bajo como 10 UFC/ml
  • Fiable: Cumple las directrices y normativas de la Farmacopea Europea. Esta prueba es adecuada para pruebas de liberación de productos y control durante el proceso. Puede reemplazar el cultivo y las pruebas de células indicadoras
  • Rápido: Sustituye la prueba de cultivo tradicional por la prueba de PCR de 3 horas
  • Amplio intervalo de detección: Detecta especies comunes de micoplasma que infectan el cultivo celular y también otras varias especies de micoplasma
  • Uso fácil: Contiene componentes premezclados para la reacción de PCR. Solo tiene que añadir muestras o ADN de plantilla
  • Tiene una alta especificidad. No hay interferencia de ADN animal o bacteriano
  • Control interno exógeno: Ayuda a diferenciar los falsos negativos debido a la inhibición de la PCR o las pruebas de PCR erróneas
  • Control de muestra: Verifique fácilmente la eficacia de la plantilla ADNg comprobando la amplificación del ADN de control de la muestra
Specifica
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C
Espectro de antibióticos Micoplasma
Tipo de producto Detección de micoplasma
Para utilizar con (aplicación) Detección de micoplasma
Cantidad 48 pruebas
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.