Learn More
MP Biomedicals™ Juego de detección por PCR de micoplasma Myco-Sniff™
Código de producto. 16349865 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
48 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16349865 48 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 16349865 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 093050201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    538.65€ / 1 sets
    Ahorro 81.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para la detección sensible, específica y rápida de micoplasma.
  • Muy sensible: El límite de detección es tan bajo como 20 UFC/ml
  • Amplio rango de detección de micoplasma: Detecta micoplasmas de más de 8 géneros, incluidas 209 especies individuales
  • Premezclado para facilitar su uso: El juego contiene todos los componentes para la reacción de PCR. Solo tiene que añadir muestras o ADN de plantilla
  • Tiene una alta especificidad. No hay interferencia de ADN animal o bacteriano
  • Rápido: La detección se puede lograr en cuestión de 3 horas
  • Eliminación de la contaminación cruzada: 8-MOP previene la contaminación cruzada de productos de PCR anteriores
  • Control interno exógeno: Ayuda a diferenciar los falsos negativos debido a la inhibición de la PCR o las pruebas de PCR erróneas
  • Control de muestra: Verifique fácilmente la eficacia de la plantilla ADNg comprobando la amplificación del ADN de control de la muestra
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20°C
Espectro de antibióticos Micoplasma
Tipo de producto Detección de micoplasma
Para utilizar con (aplicación) Detección de micoplasma
Cantidad 48 pruebas