Learn More
MP BIOMEDICALS Aerosol para la eliminación de micoplasma Myco-Out
Código de producto. p-200085141 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 x 450 mL
4 x 450 mL
Tamaño de la unidad:
1.80 litro
450 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30130212 1 x 450 mL 450 ml
30130211 4 x 450 mL 1.80 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30130212 Supplier MP BIOMEDICALS Supplier No. 093050853
This item is not returnable. View return policy
Myco-Out Mycoplasma Removal Spray es fácil de usar, rápido y no tóxico, muy eficaz y presenta un amplio espectro antimicrobiano que elimina Mycoplasma e inactiva varios microorganismos.
El micoplasma es un contaminante frecuente de los cultivos celulares. Es el organismo procariótico más pequeño y simple sin paredes celulares. Por lo tanto, puede pasar por 0,22 μm filtra fácilmente. Además, los antibióticos comunes que atacan la pared celular, como la penicilina oβ Los antibióticos -lactámicos son ineficaces contra los micoplasmas. La contaminación por micoplasmas puede afectar gravemente al estado de las células, provocando cambios en la expresión génica y las características metabólicas, crecimiento celular desacelerado, diferenciación celular anómala y muerte celular. También afecta gravemente a las funciones celulares.
MP Biomedicals Myco-Out Mycoplasma Removal Spray es un surfactante peptídico listo para usar, que puede eliminar de forma rápida, eficiente y no tóxica el micoplasma de entornos de trabajo como:
  • Mesa de trabajo
  • Armarios de bioseguridad
  • Cabinas de flujo laminar
  • Incubadoras de células
  • Pipetas
  • Depósitos de nitrógeno líquido
  • Manijas de las puertas, etc.
También tiene un efecto desinfectante antimicrobiano de amplio espectro.
Especificaciones:
  • Fácil de usar: Myco-Out Mycoplasma Removal Spray simplifica la eliminación de Mycoplasma con un spray fácil de usar y listo para usar, lo que elimina la necesidad de métodos tediosos como fumigación y limpieza con alcohol.
  • Rápido y no tóxico: El tensioactivo peptídico específico para micoplasmas derivado del Bacillus subtilis funciona en solo 5 a 10 minutos sin dañar las células.
  • Altamente efectiva: Los estudios de eficacia confirman su eficacia en la eliminación de micoplasma de superficies como cabinas de flujo laminar recubiertas con cultivo de células HeLa positivas para micoplasma.
  • Amplio espectro antimicrobiano: Elimina el micoplasma e inactiva varios microorganismos, incluidas bacterias, virus y esporas de hongos.
  • Uso seguro: el producto es seguro para los usuarios y el medio ambiente.
Notas de aplicación:
Myco-Out Mycoplasma Removal Spray es un tensioactivo peptídico listo para usar diseñado para:
  • Rápidamente
  • De forma eficaz
  • y eliminar de forma no tóxica el micoplasma del entorno de trabajo
Declaración de uso:
Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Espectro de antibióticos De amplio espectro
Clasificación Con definición química
Formulario Líquido
Tipo de producto Eliminación de micoplasma
Tipo de reactivo Tensioactivo
Esterilidad No estéril
Cantidad 1 x 450 mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Myco-Out Mycoplasma Removal Spray
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, ethanol