Learn More
MP BIOMEDICALS Aerosol para la eliminación de micoplasma Myco-Out
Código de producto. 30130211 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 450 mL
4 x 450 mL
Tamaño de la unidad:
1.80 litro
450 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30130211 4 x 450 mL 1.80 litro
30130212 1 x 450 mL 450 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30130211 Proveedor MP BIOMEDICALS N.º de proveedor 093050853X4
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Myco-Out Mycoplasma Removal Spray es fácil de usar, rápido y no tóxico, muy eficaz y presenta un amplio espectro antimicrobiano que elimina Mycoplasma e inactiva varios microorganismos.
El micoplasma es un contaminante frecuente de los cultivos celulares. Es el organismo procariótico más pequeño y simple sin paredes celulares. Por lo tanto, puede pasar por 0,22 μm filtra fácilmente. Además, los antibióticos comunes que atacan la pared celular, como la penicilina oβ Los antibióticos -lactámicos son ineficaces contra los micoplasmas. La contaminación por micoplasmas puede afectar gravemente al estado de las células, provocando cambios en la expresión génica y las características metabólicas, crecimiento celular desacelerado, diferenciación celular anómala y muerte celular. También afecta gravemente a las funciones celulares.
MP Biomedicals Myco-Out Mycoplasma Removal Spray es un surfactante peptídico listo para usar, que puede eliminar de forma rápida, eficiente y no tóxica el micoplasma de entornos de trabajo como:
  • Mesa de trabajo
  • Armarios de bioseguridad
  • Cabinas de flujo laminar
  • Incubadoras de células
  • Pipetas
  • Depósitos de nitrógeno líquido
  • Manijas de las puertas, etc.
También tiene un efecto desinfectante antimicrobiano de amplio espectro.
Especificaciones:
  • Fácil de usar: Myco-Out Mycoplasma Removal Spray simplifica la eliminación de Mycoplasma con un spray fácil de usar y listo para usar, lo que elimina la necesidad de métodos tediosos como fumigación y limpieza con alcohol.
  • Rápido y no tóxico: El tensioactivo peptídico específico para micoplasmas derivado del Bacillus subtilis funciona en solo 5 a 10 minutos sin dañar las células.
  • Altamente efectiva: Los estudios de eficacia confirman su eficacia en la eliminación de micoplasma de superficies como cabinas de flujo laminar recubiertas con cultivo de células HeLa positivas para micoplasma.
  • Amplio espectro antimicrobiano: Elimina el micoplasma e inactiva varios microorganismos, incluidas bacterias, virus y esporas de hongos.
  • Uso seguro: el producto es seguro para los usuarios y el medio ambiente.
Notas de aplicación:
Myco-Out Mycoplasma Removal Spray es un tensioactivo peptídico listo para usar diseñado para:
  • Rápidamente
  • De forma eficaz
  • y eliminar de forma no tóxica el micoplasma del entorno de trabajo
Declaración de uso:
Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Espectro de antibióticos De amplio espectro
Clasificación Con definición química
Formulario Líquido
Tipo de producto Eliminación de micoplasma
Tipo de reactivo Tensioactivo
Esterilidad No estéril
Cantidad 4 x 450 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Myco-Out Mycoplasma Removal Spray
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol, ethanol