Learn More
Myclobutanil, TRC
Código de producto. 30132887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132887 1 g 1 g
17902235 100 mg 100 miligramos
17933185 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM8314001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88671-89-0
Fórmula molecular C15 H17 Cl N4
Peso molecular (g/mol) 288.78
Sinónimo 1H-1,2,4-Triazole-1-propanenitrile, α-butyl-α-(4-chlorophenyl)-, α-Butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile, (±)-Myclobutanil, Deccotanil, Eagle, Fungiben, HOE 39304F, Laredo 25EC, Laredo 25EW, Myclobutanil, Mycloss Xtra, Nova, Nova (pesticide), Nova 40W, Nova W, Nu-Flow M, RH 3866, Rally, Spectracide Immunox Multi-Purpose Fungicide, Systhane, Systhane 12E, Systhane 40W, Systhane 6 Flo
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-2-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)hexanenitrilo
SMILES CCCCC(Cn1cncn1)(C#N)c2ccc(Cl)cc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myclobutanil
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17ClN4/c1-2-3-8-15(9-17,10-20-12-18-11-19-20)13-4-6-14(16)7-5-13/h4-7,11-12H,2-3,8,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1142
Porcentaje de pureza >95%