Learn More
Myclobutanil, MedChemExpress
Código de producto. 16418856
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16418856 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418856 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2148
MedChemExpress Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Myclobutanil is a conazole class fungicide widely used as an agrichemical.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myclobutanil
Forma física Solid
CAS 88671-89-0
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17ClN4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (346.28 mM)
SMILES N#CC(C1=CC=C(Cl)C=C1)(CCCC)CN2N=CN=C2
Peso molecular (g/mol) 288.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.78
Porcentaje de pureza 99.11%