Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Myclobutanil |
| CAS | 88671-89-0 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Beilstein | 7138849 |
| Color | Amarillo claro |
| Punto de fusión | 70.9°C |
| Punto de ebullición | 390.8°C |
| Sinónimo | α-butyl-α-(4-chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-propanenitrile; (RS)-2-(4-chlorophenyl)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)hexanenitrile |
| Peso molecular (g/mol) | 288.78 g/mol |
| Cantidad | 100 mg |