Learn More
Thermo Scientific Chemicals Miclobutanil
Código de producto. 17211186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17211186 250 mg 250 miligramos
17201186 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17211186 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467142500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 88671-89-0 | C15H17ClN4 | 288.78 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88671-89-0
Fórmula molecular C15H17ClN4
Peso molecular (g/mol) 288.78
Clave InChI HZJKXKUJVSEEFU-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-2-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)metil]hexanenitrilo
SMILES CCCCC(CN1C=NC=N1)(C#N)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Myclobutanil
Punto de fusión 63.0°C to 68.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.78