Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división MYBL1
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la división de genes usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
Marca: Abnova™ FS0067.200uL
Includes: Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Tube | |
4603 | |
200 μl | |
Líquido |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
FISH-Ce | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
Humano |
Título del producto
Abnova™ Sonda FISH de división MYBL1 > 200 μl
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido