missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Myb Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16633755
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16633755 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16633755 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA599504

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total c-Myb.

Transcriptional activator; DNA-binding protein that specifically recognize the sequence 5'-YAAC[GT]G-3'. Plays an important role in the control of proliferation and differentiation of hematopoietic progenitor cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Myb
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica MYB
N.º de referencia del gen P06876, P10242
Alias de gen AI550390; Cmyb; c-myb; cmyb protein; c-myb_CDS; c-myb10A_CDS; c-myb13A_CDS; c-myb14A_CDS; c-myb8B_CDS; efg; gag-myb protein; M16449; MYB; myb proto-oncogene protein; MYB proto-oncogene, transcription factor; Mybl2; myb-related protein B; myeloblastosis oncogene; myeloblastosis oncogene-like 2; myeloblastosis proto-oncogene product; oncogene AMV; proto-oncogene c-Myb; RP1-32B1.1; transcription factor cmyb; transcriptional activator Myb; tumor-specific myb protein; v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog
Símbolos de los genes MYB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human MYB(Accession P10242), corresponding to amino acid residues S506-F556.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17863, 4602
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.