Learn More
MY-5445, MedChemExpress
Descripción
MY-5445 is a specific inhibitor of the cyclic GMP phosphodiesterase, phosphodiesterase type 5 (PDE5), with a Ki of 1.3 μM. MY-5445 inhibits human platelet aggregation. MY-5445 is a selective modulator of ATP-binding cassette (ABC) transporter ABCG2, with anti-proliferative effect.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MY-5445 |
| Forma física | Powder |
| CAS | 78351-75-4 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H14ClN3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (150.69 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC(NC2=NN=C(C3=CC=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=CC=C1 |
| Mostrar más |