Learn More
MX69, MedChemExpress
Código de producto. 16499756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499756 50 mg 50 miligramos
16434486 100 mg 100 miligramos
16415947 5 mg 5 miligramos
16403218 10 mg 10 miligramos
16400719 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100892
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
MX69 is an inhibitor of MDM2/XIAP, used for cancer treatment.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MX69
CAS 1005264-47-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H26N2O4S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (210.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C2C(CC=C3)C3C(C=C(S(=O)(NC4=CC(C)=C(C)C=C4)=O)C=C5)=C5N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 474.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.57
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death