Learn More
Epredia™ Hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables MX35 Premier™
Código de producto. 12074088 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12074088 Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo 50 PCS
10687875 Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo 50 PCS
10454379 Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12074088 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 3051835
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Corte tejidos duros y secciones finas de alta calidad con las hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables Epredia™ MX35 Premier de alto rendimiento.
Corte tejidos duros y secciones finas de alta calidad con las hojas de cuchilla para micrótomos de perfil bajo desechables Thermo Scientific™ MX35 Premier de alto rendimiento.
  • Más afiladas y con mayor durabilidad
  • Las hojas de cuchilla Premier Plus ofrecen una mayor durabilidad y una precisión superior para una menor fricción de la hoja de cuchilla y una mayor vida útil de la hoja de cuchilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Hoja de cuchilla para micrótomo desechable de perfil bajo
Perfil Bajo
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para procedimientos histológicos rutinarios y aptas para una variedad de tipos de tejidos, incluidos los tejidos duros
Desechables
Ángulo de corte 34°
Grosor (imperial) 0,01 in
Grosor (métrico) 0,24 mm