Learn More
IKA™ Mezcladores de muestras MX.PVDF
Código de producto. 17583636 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Difluoruro de polivinilideno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17583636 Difluoruro de polivinilideno cada uno
1 options
Código de producto. 17583636 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0020103093
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-02-2027
Conjunto MX.PVDF de 3 mezcladores de muestras fabricados con difluoruro de polivinilideno, cada uno con un tipo de mezcla diferente.
  • Conjunto de 3 mezcladores de muestras fabricados con difluoruro de polivinilideno, cada uno con un tipo de mezcla diferente.
  • El paquete incluye:
    • Chip mezclador en forma de T* 1
    • Chip mezclador en forma de Y* 1
    • Chip de mezcla de flujo interrumpido* 1.
    • Los tres chips de mezcla están fabricados con difluoruro de polivinilideno (PVDF).
  • Contenido de la entrega
    • Chip de mezcla de forma T, PVDF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Difluoruro de polivinilideno
Incluye Chip de mezcla de forma T, chip de mezcla de forma Y, chip de mezcla de flujo interrumpido