Learn More
A&D Weighing Analizador de humedad MX-50
Código de producto. 16651232
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
51 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16651232 51 g cada uno
1 options
Código de producto. 16651232 Proveedor A&D Weighing N.º de proveedor MX50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.55€
    3255.97€ / paquete de 1
    Ahorro 484.58€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-02-2027
Un analizador de humedad rápido, seguro y preciso con un calentamiento rápido y uniforme, una lámpara halógena y una innovadora tecnología SRA.
  • La lámpara halógena recta, el filtro SRA (asistente de radiación secundaria) de diseño exclusivo, ofrece un tiempo de medición más corto gracias a la calefacción uniforme y rápida.
  • Con SSH (sensor súper híbrido) como sensor de peso, la determinación de contenido de humedad ultra precisa es posible basada en un pesaje de alta precisión de incluso una muestra pequeña.
  • El diseño ergonómico del asa del recipiente elimina los contratiempos al mover una bandeja de muestras caliente.
  • Las características estándar incluyen 5 modos de medición, función de memoria de datos, interfaz RS-232C, dihidrato de tartrato de sodio y con una pantalla VFD grande y fácil de ver. Conforme a GLP.
  • Se suministra con CD-ROM WinCT-Moisture, recipientes de muestras (x20), asas del recipiente (x2), pinzas pequeñas, cuchara, muestra de prueba (30 g de dihidrato de tartrato sódico), hoja de fibra de vidrio, cable RS-232C, cubierta de la pantalla y cubierta antipolvo.
Especificaciones
Interfaz (opción) RS-232C
Incluye Modo estándar, modo automático, modo rápido, modo de temporizador y modo manual
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 320 x 215 x 173 mm
Requisitos eléctricos CA de 100 V a 120 V (3 A) o CA de 200 V a 240 V (1,5 A), 50/60 Hz, aprox. 400 W
Legibilidad 0,001 g
Tipo de pantalla VFD grande
Descripción Pantalla de contenido de humedad: 0,01 %/0,1 %
Capacidad 51 g
Rango de humedad < 85 % HR
Intervalo de temperatura (métrico) Secado: De 50 °C a 200 °C
Operating Limit Temperature Range (Metric) De 5 °C a 40 °C