Learn More
MW-150, MedChemExpress
Descripción
MW150 (MW01-18-150SRM) is a selective, CNS penetrant, and orally active inhibitor of p38α MAPK with a Ki of 101 nM. MW-150 inhibits the ability of the endogenous p38α MAPK to phosphorylate an endogenous substrate MK2 in activated glia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MW-150 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1628502-91-9 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H23N5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | MW01-18-150SRM |
| Información de solubilidad | DMSO : 40 mg/mL (104.86 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |