Learn More
MV1, MedChemExpress
Código de producto. 16491047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491047 50 mg 50 miligramos
16445586 100 mg 100 miligramos
16427527 5 mg 5 miligramos
16404788 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113534
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.
MV1 is an antagonist of IAP (inhibitor of apoptosis protein), leads to protein knockdown of HaloTag-fused proteins when combined with HaloTag ligand.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MV1
CAS 1001600-54-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H44N4O5
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (216.74 mM)
SMILES O=C(OC)[C@H](C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2)NC([C@H]3N(C([C@H](C4CCCCC4)NC([C@H](C)NC)=O)=O)CCC3)=O
Peso molecular (g/mol) 576.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.73
Porcentaje de pureza 98.47%
Grado Research
Forma física Solid