Learn More
Mutilin, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyloctahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one (Mutilin) |
| CAS | 6040-37-5 |
| Fórmula molecular | C20 H32 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethenyl-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyloctahydro-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one, Tiamulin Hydrogen Fumarate Imp. A (EP), Mutilin, (+)-Mutilin, 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one','6-ethenyloctahydro-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-','(3aS,4R,5S,6S,8R,9R,9aR,10R)- (9CI','ACI), 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one','6-ethenyloctahydro-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-','[3aS-(3aα,4β,5α,6α,8β,9α,9aβ,10S*)]- (ZCI), 3a,9-Propano-3aH-cyclopentacycloocten-1(4H)-one','octahydro-5,8-dihydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-6-vinyl- (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H32O3/c1-6-18(4)11-15(22)19(5)12(2)7-9-20(13(3)17(18)23)10-8-14(21)16(19)20/h6,12-13,15-17,22-23H,1,7-11H2,2-5H3/t12-,13+,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@]23CCC(=O)[C@H]2[C@]1(C)[C@H](O)C[C@@](C)(C=C)[C@@H](O)[C@@H]3C |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,3S,4S,6R,7R,8R,14R)-4-etenil-3,6-dihidroxi-2,4,7,14-tetrametiltriciclo[5.4.3.01,8]tetradecan-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 320.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.2351 |