Learn More
Honeywell™ Ropa de protección ligera Mutex E
Código de producto. 15693346
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15693346 XL cada uno
15683346 Pequeño cada uno
15673346 M cada uno
15663346 L cada uno
15603356 2XL cada uno
15613356 3XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15693346 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 4500101XL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.50€
    6.79€ / paquete de 1
    Ahorro 4.71€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Ropa protectora transpirable de un solo uso diseñada para proteger contra la contaminación por partículas y salpicaduras químicas.
  • Antiestático
  • Silicona y sin látex
  • Excelente ergonomía y ajuste
    • 3Capucha de - piezas
    • Diseño de entrepierna especial
    • Solapa exterior y celda deslizante doble
    • Transpirable
    • Polipropileno de 3capas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tipo de protección: 5, 6
Tamaño XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno de 3 capas
Color Blanco
Clase de protección Tipo de protección: 5, 6
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría EC PPE: 3, Certificado CE: 78815277, declaración de la CE: 78815277
Grosor 56 gsm