Learn More
Honeywell™ Monos desechables Mutex 2 con capucha
Código de producto. 12675643
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12675643 3XL cada uno
11867010 Pequeño paquete de 25
11877010 M paquete de 25
11887010 L paquete de 25
11897010 XL paquete de 25
12665643 2XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12675643 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 4180002XXXL
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los monos desechables Honeywell™ Mutex 2 ofrecen una protección mejorada contra desgarros y penetración de líquidos. Fabricados con polipropileno no tejido laminado con una película microporosa, están libres de silicona y látex.
  • Tipo de producto: Mono
  • Desechables
  • Polipropileno
  • Nivel de protección: Clase 5/6, categoría 3 de la CE
  • Resistente a líquidos y desgarros
  • No estéril
  • Sin látex ni silicona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de trabajo
Tamaño 3XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Desechables Sí
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Elástico
Estilo de manguito Elástico
Tipo de campana extractora Elástico
Tipo de tapón Cremallera deslizante doble
Esterilidad No estéril
Clase de protección Directiva para EPI de categoría III, Tipo 5/6
Resistencia Líquido, Desgarro
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría CE: 3
Sin látex Sí
Para utilizar con (aplicación) Pintura industrial, tratamiento, farmacéutica, microelectrónica, salas limpias, riesgos biológicos, limpieza industrial, eliminación de amianto, productos químicos/petroquímicos
Peso (métrico) 69 g/m2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.