Learn More
Elma™ Mutebox
Descripción
- Garantiza una limpieza silenciosa
- Un ventilador silencioso y un aislamiento óptimo hacen que trabajar con equipos ultrasónicos sea una experiencia agradable, respetuosa con la salud y silenciosa, ya sea para la limpieza o la preparación de muestras.
- El ventilador extrae el agua de condensación y los vapores hacia la parte trasera.
- La iluminación interior y la puerta de vidrio le permiten vigilar el proceso de limpieza en todo momento.
- Dos puntos de acceso independientes garantizan que los artículos que se limpian y la unidad ultrasónica sean siempre fácilmente accesibles.
- Fabricado en acero de alta calidad y fácil de limpiar, lo que garantiza un funcionamiento higiénico.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mutebox |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Medicina, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL, Elmasonic extra TT |
| Material | Acero inoxidable |