Learn More
Mutated EGFR-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16448238
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16448238 10 mg 10 miligramos
16447966 100 mg 100 miligramos
16444127 50 mg 50 miligramos
16420688 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16448238 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY78869
MedChemExpress Mutated EGFR-IN-1 (Osimertinib analog) is a useful intermediate for the inhibitors design for mutated EGFR, such as L858R EGFR, Exonl9 deletion activating mutant and T790M resistance mutant.
Mutated EGFR-IN-1 (Osimertinib analog) is a useful intermediate for the inhibitors design for mutated EGFR, such as L858R EGFR, Exonl9 deletion activating mutant and T790M resistance mutant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mutated EGFR-IN-1
CAS 1421372-66-8
Color Pale Purple
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31N7O
Cantidad 10 mg
Sinónimo Osimertinib analog
Información de solubilidad DMSO : ≥ 75 mg/mL (168.33 mM)
SMILES NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C
Peso molecular (g/mol) 445.56
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.56
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease