Learn More
Mutaprodenafil, TRC
Código de producto. 30481863
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30481863 25 mg 25 miligramos
30468312 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30481863 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM82000025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1387577-30-1
Fórmula molecular C27H35N9O5S2
Peso molecular (g/mol) 629.75
Sinónimo rel-5-[5-[[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-ethoxyphenyl]-1-methyl-7-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine
SMILES O=S(C1=CC=C(OCC)C(C2=NC3=C(N(C)N=C3CCC)C(SC4=C([N+]([O-])=O)N=CN4C)=N2)=C1)(N5C[C@H](C)N[C@H](C)C5)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mutaprodenafil
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H35N9O5S2/c1-7-9-20-22-23(34(6)32-20)26(42-27-25(36(37)38)28-15-33(27)5)31-24(30-22)19-12-18(10-11-21(19)41-8-2)43(39,40)35-13-16(3)29-17(4)14-35/h10-12,15-17,29H,7-9,13-14H2,1-6H3/t16-,17+