Learn More
Mutant IDH1 inhibitor, MedChemExpress
Código de producto. 16436376
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16436376 100 mg 100 miligramos
16415948 10 mg 10 miligramos
16412097 50 mg 50 miligramos
16408577 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16436376 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13972
MedChemExpress Mutant IDH1 inhibitor is a potent mutant IDH1 R132H inhibitor with IC50 of < 72 nM.
Mutant IDH1 inhibitor is a potent mutant IDH1 R132H inhibitor with IC50 of < 72 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mutant IDH1 inhibitor
Forma física Solid
CAS 1429180-08-4
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H34N6O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (72.87 mM)
SMILES CC(C)[C@@H](COC1=O)N1C2=NC(N[C@@H](C)C3=CC=C(CN4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3)=NC=C2
Peso molecular (g/mol) 466.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.58
Porcentaje de pureza 98.69%