Learn More
Mutant IDH1-IN-4, MedChemExpress
Descripción
Mutant IDH1-IN-4 (compound 434) is an inhibitor of mutant Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH 1), with IC50 values of ≤ 0.5 μM for mutant IDH1 in R132H, HT1080 and U87R132H cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mutant IDH1-IN-4 |
| CAS | 1416270-18-2 |
| Color | Light Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H34N4O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | N#CC1=C(N2C[C@@H](C3CC3)N(C(CCOC)=O)CC2)N=C(C4CC4)C5=C1CC(C)(C)OC5 |
| Peso molecular (g/mol) | 438.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.56 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mostrar más |